Merck
533467
Sigma-Aldrich
4,5-亚乙基二硫代-1,3-二磺酚-2-酮
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H4OS4
CAS号:
分子量:
208.34
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
mp
128-132 °C (lit.)
SMILES 字串
O=C1SC2=C(SCCS2)S1
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)