Merck
533432
Sigma-Aldrich
4,5-双(甲硫代)-1,3-二硫杂环戊烯-2-硫酮
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H6S5
CAS号:
分子量:
226.43
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
mp
98-102 °C (lit.)
SMILES 字串
CSC1=C(SC)SC(=S)S1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3