Merck
533335
Sigma-Aldrich
3,5-二甲氧苄基氯化锌 溶液
0.5 M in THF
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3O)2C6H3CH2ZnCl
分子量:
252.03
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
浓度
0.5 M in THF
沸点
65 °C
密度
0.966 g/mL at 25 °C
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
COc1cc(C[Zn]Cl)cc(OC)c1
InChI
1S/C9H11O2.ClH.Zn/c1-7-4-8(10-2)6-9(5-7)11-3;;/h4-6H,1H2,2-3H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
MRVFCSURERKHLL-UHFFFAOYSA-M
法律信息
Rieke® Metals, Inc. 的产品;®Rieke Metals, Inc. 的注册商标
警示用语:
Danger
危险分类
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
靶器官
Central nervous system, Respiratory system
补充剂危害
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
1.4 °F - closed cup
闪点(°C)
-17 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)