Merck
533106
Sigma-Aldrich
2-羟基-4-苄氧羰酰氨基丁酸
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5CH2OCONH(CH2)2CH(OH)CO2H
CAS号:
分子量:
253.25
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352108
PubChem化学物质编号:
方案
97%
旋光性
[α]20/D +10°, c = 1 in chloroform
mp
75-78 °C (lit.)
SMILES字符串
O[C@@H](CCNC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C12H15NO5/c14-10(11(15)16)6-7-13-12(17)18-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10,14H,6-8H2,(H,13,17)(H,15,16)/t10-/m0/s1
InChI key
ULKOBRDRCYROKY-JTQLQIEISA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)