Merck
531928
Sigma-Aldrich
2-(2,4-二氯-5-氟苯甲酰基)-3-环丙胺基丙烯酸甲酯,异构体混合物
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C15H14Cl2FNO2
分子量:
330.18
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
mp
150-154 °C (lit.)
SMILES 字串
COC(=O)C(=C\NC1CC1)\C(=O)c2cc(F)c(Cl)cc2Cl
InChI
1S/C14H12Cl2FNO3/c1-21-14(20)9(6-18-7-2-3-7)13(19)8-4-12(17)11(16)5-10(8)15/h4-7,18H,2-3H2,1H3/b9-6+
InChI 密鑰
YCDBNUJZSAFBIY-RMKNXTFCSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)