Merck
530166
Sigma-Aldrich
N-Z-S-苯基-L-半胱氨酸
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C17H17NO4S
分子量:
331.39
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352209
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
旋光性
[α]20/D −55°, c = 2 in ethanol
反应适用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
94-97 °C (lit.)
应用
peptide synthesis
SMILES字符串
OC(=O)[C@H](CSc1ccccc1)NC(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C17H17NO4S/c19-16(20)15(12-23-14-9-5-2-6-10-14)18-17(21)22-11-13-7-3-1-4-8-13/h1-10,15H,11-12H2,(H,18,21)(H,19,20)/t15-/m0/s1
InChI key
ISBOGFMUFMJWEP-HNNXBMFYSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)