Merck
529400
Sigma-Aldrich
聚甲基丙烯酸-2-羟丙酯
average Mv ~20,000
别名:
2-Hydroxypropyl methacrylate homopolymer, 2-Hydroxypropyl methacrylate polymer, Poly(2-hydroxypropyl methacrylate)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(C7H12O3)n
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
分子量
average Mv ~20,000
SMILES 字串
CC(O)COC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C7H12O3/c1-5(2)7(9)10-4-6(3)8/h6,8H,1,4H2,2-3H3
InChI 密鑰
VHSHLMUCYSAUQU-UHFFFAOYSA-N
外觀
遇水膨胀聚合物。水凝胶。
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)