Merck
528935
Sigma-Aldrich
2-溴-4-氟碘苯
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
BrC6H3(F)I
分子量:
300.89
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
98%
折射率
n20/D 1.628 (lit.)
bp
235 °C (lit.)
密度
2.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
Fc1ccc(Br)c(I)c1
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)