Merck
528676
Sigma-Aldrich
2,4-二乙氧基苯甲酸乙酯
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(C2H5O)2C6H3CO2C2H5
CAS号:
分子量:
238.28
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
折射率
n20/D 1.5195 (lit.)
沸点
120 °C (lit.)
密度
1.059 g/mL at 25 °C (lit.)
官能团
ester
SMILES字符串
CCOC(=O)c1ccc(OCC)cc1OCC
InChI
1S/C13H18O4/c1-4-15-10-7-8-11(13(14)17-6-3)12(9-10)16-5-2/h7-9H,4-6H2,1-3H3
InChI key
XCKIALVAGKRVNP-UHFFFAOYSA-N
一般描述
Ethyl 2,4-diethoxybenzoate is an ethyl ester of 2,4-diethoxybenzoic acid.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)