About This Item
线性分子式:
(C2H5O)2C6H3CO2H
CAS号:
分子量:
210.23
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
98%
mp
105-109 °C (lit.)
SMILES字符串
CCOc1cc(OCC)cc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C11H14O4/c1-3-14-9-5-8(11(12)13)6-10(7-9)15-4-2/h5-7H,3-4H2,1-2H3,(H,12,13)
InChI key
FCSNGXDTYSQXPA-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3