Merck
528463
Sigma-Aldrich
2-乙氧基肉桂酸
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C2H5OC6H4CH=CHCO2H
CAS号:
分子量:
192.21
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
mp
134-138 °C (lit.)
SMILES 字串
CCOc1ccccc1\C=C\C(O)=O
InChI
1S/C11H12O3/c1-2-14-10-6-4-3-5-9(10)7-8-11(12)13/h3-8H,2H2,1H3,(H,12,13)/b8-7+
InChI 密鑰
UXTDCJJEJZCEBF-BQYQJAHWSA-N
一般說明
2-Ethoxycinnamic acid is a cinnamic acid derivative. The aromatic and alkene group in this molecule are coplanar.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Methyl (Z)-2-chloro-3-(2-methoxycarbonylphenyl) prop-2-enoate.
Fadgen CJ, et al.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 66(2), o376-o376 (2010)