Merck
528285
Sigma-Aldrich
4-甲氧基间苯二甲酸二甲酯
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3OC6H3(CO2CH3)2
CAS号:
分子量:
224.21
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
98%
mp
93-97 °C (lit.)
SMILES 字串
COC(=O)c1ccc(OC)c(c1)C(=O)OC
InChI
1S/C11H12O5/c1-14-9-5-4-7(10(12)15-2)6-8(9)11(13)16-3/h4-6H,1-3H3
InChI 密鑰
VYLTWLWJTAJDSS-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)