Merck
528269
Sigma-Aldrich
5-甲氧基-1,3-苯二甲醇
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3OC6H3(CH2OH)2
CAS号:
分子量:
168.19
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
solid
mp
67-71 °C (lit.)
SMILES字符串
COc1cc(CO)cc(CO)c1
InChI
1S/C9H12O3/c1-12-9-3-7(5-10)2-8(4-9)6-11/h2-4,10-11H,5-6H2,1H3
InChI key
QFWVNEBRTUUHIE-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)