Merck
52792
Sigma-Aldrich
(2R,5R)-2,5-己二醇
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H14O2
CAS号:
分子量:
118.17
Beilstein:
1719251
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352001
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
形狀
solid
光學活性
[α]20/D −35±2°, c = 9% in chloroform
光學純度
enantiomeric ratio: ≥99.5:0.5 (GC)
mp
52-54 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
C[C@@H](O)CC[C@@H](C)O
InChI
1S/C6H14O2/c1-5(7)3-4-6(2)8/h5-8H,3-4H2,1-2H3/t5-,6-/m1/s1
InChI 密鑰
OHMBHFSEKCCCBW-PHDIDXHHSA-N
包裝
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
其他說明
用于合成 C2 对称手性配体(例如 (S,S)-2,5-二甲基吡咯烷)的手性结构
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
访问文档库
H. Nagai et al.
Synlett, 289-289 (1994)
A Practical Synthesis of (2R,5R)-2,5-Hexanediol.
P. Saravanan et al.
The Journal of organic chemistry, 62(8), 2669-2670 (1997-04-18)
M.J. Kim et al.
Synlett, 767-767 (1993)