Merck
527831
Sigma-Aldrich
4-甲氧基间苯二腈
97%
别名:
(2,4-二氰基甲氧基苯)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3OC6H3(CN)2
CAS号:
分子量:
158.16
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
mp
205-209 °C (lit.)
SMILES 字串
COc1ccc(cc1C#N)C#N
InChI
1S/C9H6N2O/c1-12-9-3-2-7(5-10)4-8(9)6-11/h2-4H,1H3
InChI 密鑰
FKYJRTADEPVQIT-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3