Merck
527734
Sigma-Aldrich
5-氟-2-甲氧基苯腈
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
FC6H3(OCH3)CN
分子量:
151.14
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
98%
mp
117-120 °C (lit.)
SMILES 字串
COc1ccc(F)cc1C#N
InChI
1S/C8H6FNO/c1-11-8-3-2-7(9)4-6(8)5-10/h2-4H,1H3
InChI 密鑰
XNCVSNKXADJGOG-UHFFFAOYSA-N
一般說明
5-Fluoro-2-methoxybenzonitrile is also referred to as 5-fluoro-o-tolunitrile.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)