化驗
98%
bp
85 °C/0.12 mmHg (lit.)
密度
1 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C13H16O2/c1-13(2,3)15-12(14)10-9-11-7-5-4-6-8-11/h4-10H,1-3H3/b10-9+
InChI 密鑰
AGKLVMVJXDFIGC-MDZDMXLPSA-N
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves