Merck
526150
Sigma-Aldrich
(S)-(-)-2,3-二苄氧基-1-丙醇
96%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5CH2O(CH2)3OH
CAS号:
分子量:
272.34
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352112
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
96%
旋光性
[α]20/D −18°, c = 1 in chloroform
折射率
n20/D 1.552 (lit.)
沸点
153-156 °C/0.4 mmHg (lit.)
密度
1.08 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
OC[C@@H](COCc1ccccc1)OCc2ccccc2
InChI
1S/C17H20O3/c18-11-17(20-13-16-9-5-2-6-10-16)14-19-12-15-7-3-1-4-8-15/h1-10,17-18H,11-14H2/t17-/m0/s1
InChI key
FBDGHDWQYGJZQU-KRWDZBQOSA-N
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
230.0 °F - closed cup
闪点(°C)
110 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)