Merck
526010
Sigma-Aldrich
4-苄基苯硼酸
≥95%
别名:
4-(Phenylcarbonyl)phenylboronic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5COC6H4B(OH)2
分子量:
226.04
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥95%
形狀
solid
mp
204-212 °C (lit.)
官能基
ketone
phenyl
SMILES 字串
OB(O)c1ccc(cc1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H11BO3/c15-13(10-4-2-1-3-5-10)11-6-8-12(9-7-11)14(16)17/h1-9,16-17H
InChI 密鑰
CWMIVCCXDVRXST-UHFFFAOYSA-N
應用
用于以下反应的反应物:
  • 钯催化特定选择交叉偶联反应
  • 合成9-芳基嘌呤作为新型肠病毒抑制剂
  • 铃木偶联
其他說明
含有不定量酸酐
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)