Merck
525707
Sigma-Aldrich
氟铌酸铵
99.99%
别名:
Ammonium heptafluoroniobate tetrafluorooxoniobate (5:2:1), Ammonium tetrafluorooxoniobate (1-) heptafluoroniobate (2-) (5:1:2)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
5[NH4+] [Nb(O)F42NbF72-]
分子量:
726.88
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
化驗
99.99%
形狀
powder
SMILES 字串
[NH4+].[NH4+].[NH4+].[NH4+].[NH4+].F[Nb-](F)(F)(F)=O.F[Nb--](F)(F)(F)(F)(F)F.F[Nb--](F)(F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/18FH.5H3N.3Nb.O/h18*1H;5*1H3;;;;/q;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;+3;2*+5;/p-13
InChI 密鑰
ZWFVPLLPUJJSDU-UHFFFAOYSA-A
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)