Merck
525391
Sigma-Aldrich
4-溴-2-氟苯基异硫氰酸酯
96%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
BrC6H3(F)NCS
CAS号:
分子量:
232.07
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
方案
96%
mp
37-42 °C (lit.)
SMILES字符串
Fc1cc(Br)ccc1N=C=S
InChI
1S/C7H3BrFNS/c8-5-1-2-7(10-4-11)6(9)3-5/h1-3H
InChI key
PWOPDCSAVIMSPX-UHFFFAOYSA-N
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Skin Corr. 1B
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
闪点(°F)
230.0 °F - closed cup
闪点(°C)
110 °C - closed cup
个人防护装备
Faceshields, Gloves, Goggles
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)