Merck
525375
Sigma-Aldrich
3-(三氟甲硫基)异硫氰酸苯酯
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CF3SC6H4NCS
CAS号:
分子量:
235.25
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
方案
97%
折射率
n20/D 1.586 (lit.)
沸点
230-244 °C (lit.)
密度
1.37 g/mL at 25 °C (lit.)
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
FC(F)(F)Sc1cccc(c1)N=C=S
InChI
1S/C8H4F3NS2/c9-8(10,11)14-7-3-1-2-6(4-7)12-5-13/h1-4H
InChI key
ZVMPEUKZYDFXQN-UHFFFAOYSA-N
一般描述
3-(Trifluoromethylthio)phenyl isothiocyanate is an isothiocyanate derivative.
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Skin Corr. 1B
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
闪点(°F)
230.0 °F - closed cup
闪点(°C)
110 °C - closed cup
个人防护装备
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)