Merck
525367
Sigma-Aldrich
2-(Trifluoromethoxy)phenyl isothiocyanate
96%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CF3OC6H4NCS
分子量:
219.18
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
方案
96%
折射率
n20/D 1.543 (lit.)
沸点
215 °C (lit.)
密度
1.354 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
FC(F)(F)Oc1ccccc1N=C=S
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Skin Corr. 1B
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
闪点(°F)
215.1 °F - closed cup
闪点(°C)
101.7 °C - closed cup
个人防护装备
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)