About This Item
线性分子式:
H2NC6H4SO2N(C6H11)CH3
CAS号:
分子量:
268.38
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
mp
98-101 °C (lit.)
官能团
sulfonamide
SMILES字符串
CN(C1CCCCC1)S(=O)(=O)c2ccccc2N
InChI
1S/C13H20N2O2S/c1-15(11-7-3-2-4-8-11)18(16,17)13-10-6-5-9-12(13)14/h5-6,9-11H,2-4,7-8,14H2,1H3
InChI key
IPEHSCPRVOWQFQ-UHFFFAOYSA-N
一般描述
2-Amino-N-cyclohexyl-N-methylbenzenesulfonamide is also referred to as 2-(cyclohexylmethylsulfamoyl)aniline.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3