Merck
522244
Sigma-Aldrich
[9-(Diethylamino)-5H-benzo[a]phenoxazin-5-ylidene]malononitrile
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C23H18N4O
分子量:
366.42
MDL编号:
UNSPSC代码:
12171500
PubChem化学物质编号:
方案
97%
mp
260 °C (dec.) (lit.)
λmax
650 nm
SMILES字符串
CCN(CC)c1ccc2N=C3C(Oc2c1)=CC(\c4ccccc34)=C(/C#N)C#N
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)