Merck
521981
Sigma-Aldrich
N,N′,N′′-三己基二乙烯三胺
99.99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)5N[CH2CH2NH(CH2)5CH3]2
分子量:
355.64
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
99.99%
bp
145 °C/0.04 mmHg (lit.)
密度
0.837 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCCCCCNCCN(CCCCCC)CCNCCCCCC
InChI
1S/C22H49N3/c1-4-7-10-13-16-23-18-21-25(20-15-12-9-6-3)22-19-24-17-14-11-8-5-2/h23-24H,4-22H2,1-3H3
InChI 密鑰
QHVDQQBHZSMNAX-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)