About This Item
线性分子式:
CH3OC6H3(NO2)CH(OH)CH2COCH3
CAS号:
分子量:
239.22
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
方案
97%
mp
97-100 °C (lit.)
SMILES字符串
COc1ccc(cc1C(O)CC(C)=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C11H13NO5/c1-7(13)5-10(14)9-6-8(12(15)16)3-4-11(9)17-2/h3-4,6,10,14H,5H2,1-2H3
InChI key
MKTFIKYMHQLEDD-UHFFFAOYSA-N
一般描述
4-Hydroxy-4-(2-methoxy-5- nitrophenyl)-2-butanone is an organic building block.
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3