Merck
520802
Sigma-Aldrich
铂黑
low surface area, ≥99.9%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Pt
CAS号:
分子量:
195.08
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352300
PubChem化学物质编号:
方案
≥99.9%
表单
powder
反应适用性
core: platinum
reagent type: catalyst
SMILES字符串
[Pt]
InChI
1S/Pt
InChI key
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)