Merck
520225
Sigma-Aldrich
4-(甲硫基)苯基溴化锌 溶液
0.5 M in THF
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3SC6H4ZnBr
分子量:
268.49
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
濃度
0.5 M in THF
密度
1.002 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
CSc1ccc([Zn]Br)cc1
法律資訊
Rieke® Metals, Inc. 产品 ®Rieke Metals, Inc. 的注册商标
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)