Merck
519618
Sigma-Aldrich
2,2-二乙氧基丙烷
97%
别名:
二乙醇缩丙酮
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)2C(OC2H5)2
CAS号:
分子量:
132.20
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
折射率
n20/D 1.389 (lit.)
bp
116-117 °C (lit.)
密度
0.82 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ether
ketal
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CCOC(C)(C)OCC
InChI
1S/C7H16O2/c1-5-8-7(3,4)9-6-2/h5-6H2,1-4H3
InChI 密鑰
FGQLGYBGTRHODR-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Flame
訊號詞
Danger
危險聲明
防範說明
危險分類
Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
46.4 °F - closed cup
閃點(°C)
8 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Rapid chemical dehydration of plant material for light and electron microscopy with 2, 2-dimethoxypropane and 2, 2-diethoxypropane.
Lin CH, et al.
American Journal of Botany, 602-605 (1977)
Hydrolysis of D-(--)-Ethyl α-Benzoyloxypropionate and L-(--)-Ethyl α-Acetoxy-β-phenylpropionate by α-Chymotrypsin.
Cohen SG and Weinstein SY.
Journal of the American Chemical Society, 86(23), 5326-5330 (1964)
The Preparation of Some Ketals of Alkylacetylenes with the Higher Alcohols1.
Killian DB, et al.
Journal of the American Chemical Society, 58(1), 80-81 (1936)