Merck
519146
Sigma-Aldrich
钼酸锌
≥99.9% trace metals basis
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
ZnMoO4
CAS号:
分子量:
225.33
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗:
≥99.9% trace metals basis
形狀:
powder
品質等級
化驗
≥99.9% trace metals basis
形狀
powder
雜質
≤1000.0 ppm Trace Metal Analysis
SMILES 字串
[Zn++].[O-][Mo]([O-])(=O)=O
InChI
1S/Mo.4O.Zn/q;;;2*-1;+2
InChI 密鑰
XAEWLETZEZXLHR-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)