Merck
519138
Sigma-Aldrich
Arsenic(III) telluride
99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
As2Te3
CAS号:
分子量:
532.64
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352300
方案
99%
mp
>300 °C (lit.)
SMILES字符串
[Te]=[As](=[Te])[Te][As](=[Te])=[Te]
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)