Merck
518840
Sigma-Aldrich
反式-N,N,N′,N′-四甲基-2-丁烯-1,4-二胺
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)2NCH2CH=CHCH2N(CH3)2
CAS号:
分子量:
142.24
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
98%
折射率
n20/D 1.441 (lit.)
沸点
172-173 °C/723 mmHg (lit.)
密度
0.82 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
CN(C)C\C=C\CN(C)C
InChI
1S/C8H18N2/c1-9(2)7-5-6-8-10(3)4/h5-6H,7-8H2,1-4H3/b6-5+
InChI key
KUEDAAUECWBMLW-AATRIKPKSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
FlameCorrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
130.0 °F - closed cup
闪点(°C)
54.44 °C - closed cup
个人防护装备
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)