Merck
518506
Sigma-Aldrich
3-(三氟甲基)氯甲酸苯酯
95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
ClCO2C6H4CF3
CAS号:
分子量:
224.56
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
蒸汽壓力
1.09 psi ( 20 °C)
化驗
95%
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
ClC(OC1=CC(C(F)(F)F)=CC=C1)=O
InChI
1S/C8H4ClF3O2/c9-7(13)14-6-3-1-2-5(4-6)8(10,11)12/h1-4H
InChI 密鑰
VOQHHELXYARECQ-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Skull and crossbonesCorrosion
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
185.0 °F - closed cup
閃點(°C)
85 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)