Merck
518026
Sigma-Aldrich
水杨酸锂
99.99% trace metals basis
别名:
水杨酸 锂盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HOC6H4CO2Li
CAS号:
分子量:
144.05
Beilstein:
3732791
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352303
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
方案
99.99% trace metals basis
mp
>350 °C (lit.)
SMILES字符串
[Li+].Oc1ccccc1C([O-])=O
InChI
1S/C7H6O3.Li/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10;/h1-4,8H,(H,9,10);/q;+1/p-1
InChI key
PSBOOKLOXQFNPZ-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)