Merck
517429
Sigma-Aldrich
双(五甲基环戊二烯)锶
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C20H30Sr
分子量:
358.07
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
形狀
solid
mp
300 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
CC1=C(C)C(C)([Sr]C2(C)C(C)=C(C)C(C)=C2C)C(C)=C1C
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)