Merck
517046
Sigma-Aldrich
四氢糠醇氧化钡 溶液
40 wt. % in tetrahydrofurfuryl alcohol and ethyl alcohol
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H18BaO4
分子量:
339.57
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
PubChem物質ID:
反應適用性
core: barium
濃度
40 wt. % in tetrahydrofurfuryl alcohol and ethyl alcohol
折射率
n20/D 1.445
bp
96-97 °C
密度
1.14 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
C1COC(C1)CO[Ba]OCC2CCCO2
InChI
1S/2C5H9O2.Ba/c2*6-4-5-2-1-3-7-5;/h2*5H,1-4H2;/q2*-1;+2
InChI 密鑰
VBEQCQIOINUXIG-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
64.9 °F - closed cup
閃點(°C)
18.3 °C - closed cup
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)