Merck
516120
Sigma-Aldrich
(+)-2-氨基-N-[(1S,2S)-(2-羟基-1-甲基-2-苯基)乙基]-N-甲基乙酰胺
97%
别名:
(1S,2S)-(+)-伪麻黄碱甘氨酰胺, 2-氨基-N-[(2-羟基-1-甲基-2-苯基)乙基]-N-甲基乙酰胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H2NCH2CON(CH3)CH(CH3)CH(OH)C6H5
分子量:
222.28
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
化驗
97%
光學活性
[α]20/D +101°, c = 2 in methanol
mp
76-80 °C (lit.)
SMILES 字串
C[C@@H]([C@@H](O)c1ccccc1)N(C)C(=O)CN
InChI
1S/C12H18N2O2/c1-9(14(2)11(15)8-13)12(16)10-6-4-3-5-7-10/h3-7,9,12,16H,8,13H2,1-2H3/t9-,12+/m0/s1
InChI 密鑰
RASDPMXCBLHKCI-JOYOIKCWSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3