Merck
515744
Sigma-Aldrich
3,5-二溴-2-甲氧基苯甲醛
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Br2C6H2(OCH3)CHO
CAS号:
分子量:
293.94
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
mp
93-96 °C (lit.)
SMILES字符串
COc1c(Br)cc(Br)cc1C=O
InChI
1S/C8H6Br2O2/c1-12-8-5(4-11)2-6(9)3-7(8)10/h2-4H,1H3
InChI key
NJFNLMDSRHQQNR-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Synthesis of n-(halogenated) benzyl analogs of superpotent serotonin ligands.
Tirapegui C, et al.
Journal of the Chilean Chemical Society, 59(3), 2625-2627 (2014)