Merck
515566
Sigma-Aldrich
烯丙基α-D-吡喃半乳糖苷
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H16O6
CAS号:
分子量:
220.22
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
光學活性
[α]20/D +175°, c = 1.5 in H2O
mp
141-145 °C (lit.)
SMILES 字串
OC[C@H]1O[C@H](OCC=C)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C9H16O6/c1-2-3-14-9-8(13)7(12)6(11)5(4-10)15-9/h2,5-13H,1,3-4H2/t5-,6+,7+,8-,9+/m1/s1
InChI 密鑰
XJNKZTHFPGIJNS-NXRLNHOXSA-N
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3