Merck
515558
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-4-(羟甲基)-2-噁唑烷酮苯甲酸酯
97%
别名:
[(R)-(+)-4-(苯酰氧基甲基)-2-噁唑烷酮苯甲酸酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H11NO4
分子量:
221.21
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
光學活性
[α]20/D +30°, c = 1 in chloroform
mp
114-117 °C (lit.)
官能基
ester
phenyl
SMILES 字串
O=C1N[C@@H](CO1)COC(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C11H11NO4/c13-10(8-4-2-1-3-5-8)15-6-9-7-16-11(14)12-9/h1-5,9H,6-7H2,(H,12,14)/t9-/m1/s1
InChI 密鑰
AOOQUJMFWHMHRA-SECBINFHSA-N
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)