Merck
515434
Sigma-Aldrich
4-溴-2-乙基苯胺
96%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
BrC6H3(C2H5)NH2
CAS号:
分子量:
200.08
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
96%
折射率
n20/D 1.597 (lit.)
密度
1.412 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
CCc1cc(Br)ccc1N
InChI
1S/C8H10BrN/c1-2-6-5-7(9)3-4-8(6)10/h3-5H,2,10H2,1H3
InChI key
LGOZNQPHTIGMQJ-UHFFFAOYSA-N
象形图
FlameExclamation mark
警示用语:
Warning
危险分类
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
113.9 °F - closed cup
闪点(°C)
45.5 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Potent, selective inhibitors of protein tyrosine phosphatase 1B.
Xin Z, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 13(11), 1887-1890 (2003)
Yaws CL.
Thermophysical Properties of Chemicals and Hydrocarbons, 553-553 (2014)