Merck
515132
Sigma-Aldrich
4-氟-3-甲基苯甲醛
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
FC6H3(CH3)CHO
分子量:
138.14
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
折射率
n20/D 1.522 (lit.)
bp
208 °C (lit.)
密度
1.132 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
Cc1cc(C=O)ccc1F
InChI
1S/C8H7FO/c1-6-4-7(5-10)2-3-8(6)9/h2-5H,1H3
InChI 密鑰
NRFKZFFVTGGEQF-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
175.0 °F - closed cup
閃點(°C)
79.44 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
访问文档库
Yaws CL.
Thermophysical Properties of Chemicals and Hydrocarbons, 550-550 (2014)