Merck
514977
Sigma-Aldrich
γ-苯基-α-(三氟甲基)-γ-丁内酯,顺反异构体混合物
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H9F3O2
分子量:
230.18
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
方案
97%
mp
61-64 °C (lit.)
SMILES字符串
FC(F)(F)C1CC(OC1=O)c2ccccc2
InChI
1S/C11H9F3O2/c12-11(13,14)8-6-9(16-10(8)15)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8-9H,6H2
InChI key
VMFJOFAAYDXZBX-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)