Merck
514934
Sigma-Aldrich
N-叔戊基-1,1-二甲基炔丙基胺
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C2H5C(CH3)2NHC(CH3)2C≡CH
CAS号:
分子量:
153.26
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
98%
折射率
n20/D 1.439 (lit.)
bp
164 °C (lit.)
密度
0.809 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCC(C)(C)NC(C)(C)C#C
InChI
1S/C10H19N/c1-7-9(3,4)11-10(5,6)8-2/h1,11H,8H2,2-6H3
InChI 密鑰
QZIVTSHQTWUMNU-UHFFFAOYSA-N
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
100.0 °F - closed cup
閃點(°C)
37.78 °C - closed cup