Merck
514624
Sigma-Aldrich
2,2,2,3′,4′-五氟苯乙酮
95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
F2C6H3COCF3
分子量:
210.10
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
95%
折射率
n20/D 1.4375 (lit.)
沸点
150 °C (lit.)
密度
1.464 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
Fc1ccc(cc1F)C(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H3F5O/c9-5-2-1-4(3-6(5)10)7(14)8(11,12)13/h1-3H
InChI key
WEKSIOBQIQXAEE-UHFFFAOYSA-N
象形图
Flame
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Flam. Liq. 3
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
125.0 °F - closed cup
闪点(°C)
51.67 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)