Merck
514578
Sigma-Aldrich
1,2-二己氧基苯
98%
别名:
1,2-Bis(hexyloxy)benzene, 1,2-Di(hexyloxy)benzene
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H4[O(CH2)5CH3]2
CAS号:
分子量:
278.43
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
方案
98%
表单
liquid crystal
折射率
n20/D 1.488 (lit.)
沸点
143 °C/4 mmHg (lit.)
密度
0.923 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
CCCCCCOc1ccccc1OCCCCCC
InChI
1S/C18H30O2/c1-3-5-7-11-15-19-17-13-9-10-14-18(17)20-16-12-8-6-4-2/h9-10,13-14H,3-8,11-12,15-16H2,1-2H3
InChI key
XNBVDORAKLGCKG-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)