Merck
513784
Sigma-Aldrich
3,4-Di-O-acetyl-6-O-(triisopropylsilyl)-D-glucal
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C19H34O6Si
分子量:
386.56
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
方案
97%
旋光性
[α]25/D −5°, c = 1 in chloroform
折射率
n20/D 1.468 (lit.)
密度
1.042 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
CC(C)[Si](OC[C@H]1OC=C[C@@H](OC(C)=O)[C@@H]1OC(C)=O)(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C19H34O6Si/c1-12(2)26(13(3)4,14(5)6)23-11-18-19(25-16(8)21)17(9-10-22-18)24-15(7)20/h9-10,12-14,17-19H,11H2,1-8H3/t17-,18-,19+/m1/s1
InChI key
QKFMTAHXVXFZEZ-QRVBRYPASA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)