Merck
513113
Sigma-Aldrich
4-丁氧基苯甲腈
99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)3OC6H4CN
CAS号:
分子量:
175.23
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
99%
折射率
n20/D 1.526 (lit.)
bp
240-244 °C (lit.)
密度
0.999 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCCCOc1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C11H13NO/c1-2-3-8-13-11-6-4-10(9-12)5-7-11/h4-7H,2-3,8H2,1H3
InChI 密鑰
RRGQINKVTNAIBB-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
110 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)