化驗
96%
mp
160-164 °C (lit.)
SMILES 字串
[O-][N+](=O)C1=C(Cl)c2ccccc2OC1=O
InChI
1S/C9H4ClNO4/c10-7-5-3-1-2-4-6(5)15-9(12)8(7)11(13)14/h1-4H
InChI 密鑰
OFLRQEKOAGDHKT-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3